32291-M
2,2,4-Trimetilpentano
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.3915-1.3925
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)