59030
2,2,4-Trimetilpentano
analytical standard
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
745 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.391
pb
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal