Key Documents
34862
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimetilpentano
suitable for HPLC, ≥99%
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
transmitância
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoctano) é um hidrocarboneto saturado, ramificado. Relatou-se que ele é nefrotóxico em ratos machos. A densidade e a viscosidade do TMP em várias temperaturas (198 K-348 K) e pressões (100 MPa) foram avaliadas. Identificou-se como sendo um componente indutor de nefrotoxicidade na gasolina sem chumbo.
Aplicação
O 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoctano) foi usado para o isolamento de espécies de mercúrio durante a quantificação espectrométrica de fluorescência atômica por vapor frio por HPLC (HPLC-CVAFS) de MeHg em várias amostras biológicas. Ele pode ser usado para avaliar várias propriedades físicas (densidades, viscosidades, índices de refração e tensões superficiais) das misturas binárias de TMP e cicloexano.
Outras notas
Aviso importante
O artigo número 34862-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34862-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
Density and viscosity measurements of 2, 2, 4-trimethylpentane (isooctane) from 198 K to 348 K and up to 100 MPa.
Padua AAH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1488-1494 (1996)
Physicochemical properties of liquid mixtures. 1. Viscosity, density, surface tension and refractive index of cyclohexane+ 2, 2, 4-trimethylpentane binary liquid systems from 25 C to 50 ?C.
Gomez-Diaz D, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 720-724 (2001)
Kyung Min Park et al.
Food chemistry, 138(2-3), 733-738 (2013-02-16)
In this study, we investigated the possibility of reversed micelles, widely used as an enzyme reactor for lipases, for the determination of lipoxygenase activity. Although it is rapid and simple, reversed micelles have some limitations, such as interference by UV-absorbing
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal