Documentos Principais
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
274-275 °C (lit.)
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
chave InChI
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido gálico 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Ácido gálico