E27408
1,2-Dimethoxyethane
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Sinônimo(s):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
396 °F
Lim. expl.
10.4 %
dilution
(for general lab use)
Impurezas
≤0.5% (water)
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
p.e.
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Oxazoles from α-acylamino ketones via Robinson-Gabriel reaction.
- 5-Arylhistidines via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 5-bromohistidine and arylboronic acids.
- Aryl thioethers via Pd-catalyzed thioetherification of aryl halides with aliphatic and aromatic thiols.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?