307432
1,2-Dimethoxyethane
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
Sinônimo(s):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
396 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
10.4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.030% water
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
p.e.
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43