CBL481
Anti-Integrin β1 Antibody, clone TDM29
clone TDM29, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD29, platelet GPIIa, VLA beta1-chain, fibronectin receptor beta chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TDM29, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Antigen distribution:
T cells: 40 ± 10%
CD4+ cells: 40 ± 20%
CD8+ cells: 40 ± 15%
B cells: 20 ± 5%
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2