D204307
Diphenylacetic acid
99%
Sinônimo(s):
α,α-Diphenylacetic acid, α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
146-149 °C
147-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
chave InChI
PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used as:
- An additive in the ortho-arylation of 1-phenyl-β-carbolines using various aryl halides in the presence of ruthenium catalyst.
- A catalyst to synthesize 2-allyl-3-oxazolin-5-one derivatives via Rh-catalyzed coupling reaction of azlactones and alkynes followed by aza-Cope rearrangement.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
383.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?