Key Documents
230308
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
Sinônimo(s):
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2NHN=C(CH2C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
378.49
Beilstein:
2225293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
pf
187-188 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
chave InChI
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)