Documentos Principais
Y0001962
Levetiracetam impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
2410916
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
187-189 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Levetiracetam impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)