1359437
USP
Levetiracetam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
USP
pf
259-263 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Aplicação
- Levetiracetam
- Levetiracetam Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)