Y0001254
Levetiracetam impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)C(CC)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
IODGAONBTQRGGG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)