PHR1447
Levetiracetam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Levetiracetam, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
família API
levetiracetam
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Descrição geral
Levitiracetam, an analog of piracetam, is an antiepileptic drug widely used for the remedy of epileptic seizures, partial as well as generalized epilepsy.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)