Documentos Principais
SML3476
Sigma-Aldrich
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule V
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)