A7106
Azelnidipine
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3 nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-[1-(diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-(1-methylethyl) ester, CS-905, RS-9054
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Daiichi-Sankyo
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3
chave InChI
ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.