SML1629
Ezetimibe
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: soluble ≥15 mg/mL
DMSO: soluble ≥15 mg/mL
ethanol: soluble ≥15 mg/mL
methanol: soluble ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
chave InChI
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?