SML0066
NGB 2904 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-9H-fluorene-2-carboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc-4c(Cc5ccccc-45)c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C28H29Cl2N3O.ClH/c29-25-8-5-9-26(27(25)30)33-16-14-32(15-17-33)13-4-3-12-31-28(34)21-10-11-24-22(19-21)18-20-6-1-2-7-23(20)24;/h1-2,5-11,19H,3-4,12-18H2,(H,31,34);1H
chave InChI
PFIWYJNBKGCVFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.