C8499
Cucurbitacin B hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2β,9β,10α,16α,23E)-25-(acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-19-Norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C([C@@H](O)C[C@]2([H])C1=CC[C@]([C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@](C)(O)C(/C=C/C(C)(C)OC(C)=O)=O)(C)[C@]3(C)C4)([H])[C@@]2(C)C4=O)=O
InChI
1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
chave InChI
IXQKXEUSCPEQRD-DKRGWESNSA-N
Aplicação
- as a signal transducer and activator of transcription 3 (stat3) inhibitor to determine its effect on the expression of human lysosomal acid lipase (hLAL) in myeloid-derived suppressor cells (MDSCs).
- as an ecdysone receptor (EcR) antagonist injection to lower the levels of 20-hydoxyecdysone (20E) signaling in butterflies.
- to determine its effect on the cell viability of pancreatic cancer cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to JAKs for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology