H5142
20-Hydroxyecdysone
≥93% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
β-Ecdysone, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one, Ecdysterone, Insect moulting hormone, Polypodine A
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
alcohol: soluble
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
chave InChI
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Aplicação
- in Leibovitz′s dissecting medium for culturing sorting zone and neuropil-associated glia and antennal lobes of Manduca sexta
- in Schneider′s medium to reproduce ex-vivo imaginal disc eversion
- as a supplement in Mcl8 medium for culturing Drosophila wing imaginal discs
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?