M0253
L-Mimosine from Koa hoale seeds
≥98%
Sinônimo(s):
(S)-α-Amino-β-[1-(3-hydroxy-4-oxopyridine)]propionic acid, Leucenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(O)=C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1
chave InChI
WZNJWVWKTVETCG-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.