C4493
Cucurbitacin I hydrate
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2,16α,20,25-Tetrahydroxy-9-methyl-19-Nor-9β,10α-lanosta-1,5,23-triene-3,11,22-trione, Elatericin B, JSI-124, NSC 521777
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)(O)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C30H42O7.H2O/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6;/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3;1H2/b12-11+;/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+;/m1./s1
chave InChI
ZKDSPEWKSJCXQE-NEBRQAMTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to JAKs for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology