Key Documents
PHL80013
Cucurbitacin E
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
α-Elaterin, α-Elaterine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H44O8
Número CAS:
Peso molecular:
556.69
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
chave InChI
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization. Cucurbitacin E is more active than jasplakinolide, and has a different mechanism of action, binding to a different site. Cucurbitacin E binds specifically to filamentous actin (F-actin) forming a covalent bond at residue Cys257, but not to monomeric actin (G-actin), stabilizing F-actin, without affecting actin polymerization or nucleation.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)