Y0001976
Deferiprone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, Deferiprone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
deferiprone
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
272-275 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
chave InChI
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)