SML0186
Dp44mT
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Di-2-pyridinylmethylene)-N,N-dimethyl-hydrazinecarbothioamide, Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=S)N\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C14H15N5S/c1-19(2)14(20)18-17-13(11-7-3-5-9-15-11)12-8-4-6-10-16-12/h3-10H,1-2H3,(H,18,20)
chave InChI
XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.