C5624
Cryptotanshinone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl- (R)-phenanthro(1,2-b)furan-10,11-dione, Cryptotanshinon, Tanshinone c
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -80 to -99°, c = 0.5 in chloroform-d
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
orange-brown
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?