SML0311
N,N-Dimethylsphingosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylsphingosine, (2S,3R,4E)-2-(Dimethylamino)-4-octadecene-1,3-diol, D-Erythro-N,N-Dimethylsphingosine, DMS, Dimethylsphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
cor
colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
chave InChI
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology