Documentos Principais
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H47NO7
Número CAS:
Peso molecular:
461.63
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
0.50 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
chave InChI
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)