Documentos Principais
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
Sinônimo(s):
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H45 N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
399.61
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
chave InChI
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ST1326 is a reversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferases. It shows anti tumor action in leukemia cell lines.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic