Key Documents
330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Galactosyl(β) sphingosine-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H42D5NO7
Peso molecular:
466.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
0.45 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330714W-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C