43659
Glucosylsphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecen-1-yl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosylsphingosine, Glucosyl-C18-sphingosine
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
tipo de lipídio
sphingolipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20?,21+,22+,23?,24+/m0/s1
chave InChI
HHJTWTPUPVQKNA-JLRUQHRASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?