28609
Cholesterol β-D-glucoside
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
Cholesteryl β-D-glucopyranoside
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -49.0±3.0°, c = 0.5 in pyridine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
chave InChI
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3