SML0059
BLT-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20, BLT1, Block lipid transport-1, MIT 9952-53
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥13 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
chave InChI
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)