PHR1924
Dacarbazine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dacarbazine, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide, DTIC
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 100
traceable to Ph. Eur. Y0000733
traceable to USP 1162308
família API
dacarbazine
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
chave InChI
FDKXTQMXEQVLRF-ZHACJKMWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)