Y0000735
Dacarbazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Amino-4-imidazolecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dacarbazine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
164-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
chave InChI
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)