SML2613
Secnidazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl) propan-2ol, 1-(2Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, SYM-1219
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
chave InChI
KPQZUUQMTUIKBP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3