Documentos Principais
SML1239
Sigma-Aldrich
XL388
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
XL-388, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22FN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
455.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1C)C(=O)N2CCOc3c(cc(cc3)c4c[nH][c](cc4)=N)C2)[S](=O)(=O)C
InChI
1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
chave InChI
LNFBAYSBVQBKFR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR) with an IC50 of 9.9 nM for mTOR, 8 nM for mTORC1, 166 nM for mTORC2, and 1000-fold selectivity for mTOR over the closely related PI3K kinases and a panel of 141 protein kinases tested. XL388 blocked mTORC1 phosphorylation of p70S6K (T389) with an IC50 value of 94 nM and blocked mTORC2 phosphorylationof AKT (S473) with an IC50 value of 350 nM. XL388 showed complete tumor growth inhibition in mice bearing MCF-7 xenograft tumors.
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)