E6910
Pioglitazone hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, hepatic gluconeogenesis blocker
Sinônimo(s):
5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pioglitazone hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
Takeda
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
chave InChI
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Descrição geral
Aplicação
- to administer to mice model and treated the hepatoma cell line to study its effect on regulating insulin-degrading enzyme (IDE) in diet-induced obese (DIO) C57BL/6 mice
- in drug preparation to analyze its effects on shortening and calcium transport in ventricular myocytes from the Goto-Kakizaki (GK) type 2 diabetic rat
- to treat HepG2 cells with peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonists to examine its effect on TOMM40-, APOE- and APOC1-mRNA levels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox