M6191
GW9662
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: 26 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
chave InChI
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)