G6793
GW7647
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-(2-(1-Cyclohexanebutyl)-3-cyclohexylureido)ethyl)phenylthio)-2-methylpropionic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 16 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
chave InChI
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Aplicação
- in defatting medium to treat primary human hepatocytes
- to test its effect on the glycolytic function in cardiomyocytes
- to test its effect on infant mouse heart
- in breast cancer MDA-MB-231 cells to activate PPARs
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3