SML0816
Pramiracetam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Amacetam, N-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, N-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Vinpotropil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+H](C(C)C)(C(C)C)CCNC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C14H27N3O2.H2O4S/c1-11(2)17(12(3)4)9-7-15-13(18)10-16-8-5-6-14(16)19;1-5(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,15,18);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ACSROKXFXFNERX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience