SML2714
VU0155072
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)-2-naphthamide, N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)naphthalene-2-carboxamide, N-[2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, NOPT, VU0155072-2
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(C3(CCN(CC3)CCNC(=O)c4cc5c(cc4)cccc5)C(=O)NC2)c1ccccc1
InChI
1S/C26H28N4O2/c31-24(22-11-10-20-6-4-5-7-21(20)18-22)27-14-17-29-15-12-26(13-16-29)25(32)28-19-30(26)23-8-2-1-3-9-23/h1-11,18H,12-17,19H2,(H,27,31)(H,28,32)
chave InChI
FAIFAFUXFFWVNQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)