Documentos Principais
SML1144
Sigma-Aldrich
Noopept
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolyl-glycine ethyl ester, GVS 111, N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, SGS 111
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
chave InChI
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)