Documentos Principais
SML0924
Sigma-Aldrich
ML167
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[4-[[(5-Methyl-2-furanyl)methyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furanmethanol, CID 44968231, NCGC00188654
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to gray-brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc4[o]c(cc4)C)c1ncnc2c1cc(cc2)c3[o]c(cc3)CO
InChI
1S/C19H17N3O3/c1-12-2-4-14(24-12)9-20-19-16-8-13(3-6-17(16)21-11-22-19)18-7-5-15(10-23)25-18/h2-8,11,23H,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)
chave InChI
ROCFOIBAEVAOLQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML167 is a selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4).
ML167 is the first highly selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4) with an IC50 of 136 nM for Clk4, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1-3 and Dyrk1A/1B, and minimal activity against a panel of other kinases tested. The Cdc2-like kinases (Clk′s) and the dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases (Dyrk′s) are involved in regulation of gene splicing. The Cdc2-like kinases phosphorylate the serine/arginine-rich (SR) proteins, a major component of the spliceosome.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)