328006-M
ERK Inhibitor
The ERK Inhibitor, also referenced under CAS 1049738-54-6, controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
ERK Inhibitor, 3-(2-Aminoethyl)-5-((4-ethoxyphenyl)methylene)-2,4-thiazolidinedione, HCl
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1C(=O)N(C(=O)C1=Cc2ccc(cc2)OCC)CCN.Cl
chave InChI
PQVLWVGMXJPJLG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ERK
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1