A6355
3-(2-Aminoethyl)-5-((4-ethoxyphenyl)methylene)-2,4-thiazolidinedione hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Erk Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ≥4 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C=C2SC(=O)N(CCN)C2=O
InChI
1S/C14H16N2O3S.ClH/c1-2-19-11-5-3-10(4-6-11)9-12-13(17)16(8-7-15)14(18)20-12;/h3-6,9H,2,7-8,15H2,1H3;1H/b12-9+;
chave InChI
PQVLWVGMXJPJLG-NBYYMMLRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.