Documentos Principais
SML3634
Sigma-Aldrich
TRULI
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Benzylthiazol-2(3H)-ylidene)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
334.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CNC2=C1C=CC=N2)N=C3SC=CN3CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H14N4OS/c23-17(15-11-20-16-14(15)7-4-8-19-16)21-18-22(9-10-24-18)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2,(H,19,20)
chave InChI
VTXBMVZVPUSAJF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling; inhibitor of Lats kinases
TRULI is a call penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling. TRULI is an ATP-competitive inhibitor of Lats kinases (the core enzymes in Hippo signaling) that induces robust Yap nuclear translocation and prevents Yap phosphorylation. TRULI induces proliferation of supporting cells in the murine inner ear, murine cardiomyocytes, and human Müller glia in retinal organoids.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)