SML2822
AZ12601011
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2-Pyridin-2-yl-6,7dihydro-5H-cyclopenta[e]pyrimidin-4-yl)pyrrolo[3,2-c]pyridine, 2-(2-Pyridinyl)-4-(1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine, AZ 12601011, AZ-12601011
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3