Documentos Principais
2878605-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
descrição
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17 (wool packed)
Características
Split/Splitless FocusLiner, packed with Quartz wool
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
compatibilidade
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)