2879205-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
2879205-U | 4061833407493 |