Documentos Principais
1.44161
Millipore
Reference Standard Endotoxin
EDQM endotoxin standard for Monocyte Activation Test
Sinônimo(s):
Endotoxin standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.24
Agency
EP Chapter 2.6.30
Nível de qualidade
Formulário
solid
Características
performs endotoxin standard curve in the MAT
embalagem
pkg of 1 vial
fabricante/nome comercial
PyroMAT®
aplicação(ões)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidade
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
pyrogenic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Reference Standard Endotoxin (RSE) is the endotoxin standard recommended by the European Pharmacopeia. The endotoxin activates the TLR4 receptor of monocytes.
Aplicação
The Reference Standard Endotoxin is used to perform the endotoxin standard curve required to quantify pyrogens with the Monocyte Activation Test during pyrogen detection.
Características e benefícios
Officially valid for the uses prescribed in the European Pharmacopoeia
Componentes
Endotoxin Standard, lyophilized - 1μg
Reconstituição
Reconstituted RSE at -40°C or below
Produtos recomendados
PyroDetect Kit (1.44154)
PyroDetect Cryoblood (1.44155)
PyroMAT® Kit (PYR0MATKIT)
PyroMAT® Cells (PYR0MATCELLS)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Informações legais
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Água endotoxin, free
Sigma-Aldrich
2107
Água